Documenti fondamentali
ENAH65919BDE
Enamine
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6(9)5-3-4-5;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI
QIAHJBNBPPCSFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)