Documenti fondamentali
ENAH65919B41
Enamine
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-12-7-6-9(11)10-8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI
RQYGHUVAVDHACS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)