ENAH65919B3E
Enamine
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7470427-100MG
CHF 232.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7470427-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-13-8-7-10(12)11-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChI
GPEMPGAZJQXHFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470427
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)