ENAH65919A97
Enamine
tert-butyl 2-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(iodomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18INO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI
QCETXLFSWJGTAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4260235
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4260235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)