ENAH5816881D
Enamine
N-cyclohexyl(tert-butoxy)carbohydrazide
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-cyclohexylhydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(12)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI
AYPHCQBVZSOTRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)