Documenti fondamentali
ENAH581687AA
Enamine
4-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)methyl]-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-((1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)methyl)-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13FN2O2S/c13-12-7-10(8-14)3-4-11(12)9-15-5-1-2-6-18(15,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6,9H2
InChI
FQPPGAHDCUUVGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463758
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)