Documenti fondamentali
ENAH581685FB
Enamine
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(7)5-2-3-6-5;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H
InChI
NGYQXSQAMLQSIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)