Documenti fondamentali
ENAH5816851C
Enamine
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.22
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14FNO3/c1-3-15-8(13)10-4-9(11,5-10)6-12-7(10)14-2/h3-6H2,1-2H3
InChI
AETNDUBQGLNLLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)