Documenti fondamentali
ENAH58168502
Enamine
(4-chloropyridin-2-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.54
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chloropyridin-2-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2S.ClH/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-12(8,10)11;/h1-3H,4H2;1H
InChI
WDLNUURNCUXADQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447887
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)