Documenti fondamentali
ENAH581684EC
Enamine
tert-butyl 3-[(5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino]azetidine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
SKU del venditore: EN300-7446874-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7446874-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-((5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-9(8-18)17(4)11-6-15-10(14)5-16-11/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
InChI
VQCAXDJWUSRWKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)