Documenti fondamentali
ENAH5802F4D0
Enamine
2-[(2-sulfanylethyl)carbamoyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.2
Numero MDL:
Punto di fusione
52-54
Iupac Name
3-oxo-N-(2-sulfanylethyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C5H9NO3S/c7-4(3-5(8)9)6-1-2-10/h10H,1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI
OQXFGOHJVMBEMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7228059
Melting Point
52-54
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7228059
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)