Documenti fondamentali
ENAH5802F485
Enamine
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
SKU del venditore: EN300-7432772-50MG
CHF 384.30
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7432772-50MG
CHF 384.30
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15ClN2O2S.2ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-7-13(8,11)12;;/h2-7H2,1H3;2*1H
InChI
WUEJHOUNLMEMKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772