Documenti fondamentali
ENAH5802F3D7
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)azetidine-3-carboxamide; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.26
Numero MDL:
Iupac Name
N-(thiazol-2-yl)azetidine-3-carboxamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H9N3OS.C2HF3O2/c11-6(5-3-8-4-5)10-7-9-1-2-12-7;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5,8H,3-4H2,(H,9,10,11);(H,6,7)
InChI
BIWVAVQRSGRBSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430094
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)