ENAH5802F3CD
Enamine
7-fluoro-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6252607-100MG
CHF 406.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6252607-100MG
CHF 406.40
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-12-9(7)6-8(10)11/h5-6,12H,2-4H2,1H3
InChI
PPLULIZSMKVKII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6252607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)