ENAH5802F269
Enamine
2-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7444326-100MG
CHF 380.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7444326-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
2-phenyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(12-6-8-15-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H
InChI
YASBEWIZUQYZOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)