Documenti fondamentali
ENAH5802F1A4
Enamine
1-cyclopentylpiperidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-cyclopentylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-9-4-3-7-12(8-9)10-5-1-2-6-10;;/h9-10H,1-8,11H2;2*1H
InChI
PZKTYJHQWIQIAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433572
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)