Documenti fondamentali
ENAH5802F199
Enamine
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O.2ClH/c1-11(2)8-5-4-7(10)6-9(8)12-3;;/h4-6H,10H2,1-3H3;2*1H
InChI
BPRYRMNBVBCGJR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425506
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425506
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)