Documenti fondamentali
ENAH5802F134
Enamine
2,2-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-7-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)3-1-2-4-5(7)6(4)10;/h4-6H,1-3,10H2;1H
InChI
KXIWJJWUJNMKNW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434265
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)