Documenti fondamentali
ENAH5802F12C
Enamine
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 457.10
100 MG
CHF 659.90
250 MG
CHF 921.20
500 MG
CHF 1’423.00
1 G
CHF 1’814.30
2.5 G
CHF 3’510.80
5 G
CHF 5’174.80
10 G
CHF 7’651.30
SKU del venditore: EN300-7436088-50MG
CHF 457.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 457.10
100 MG
CHF 659.90
250 MG
CHF 921.20
500 MG
CHF 1’423.00
1 G
CHF 1’814.30
2.5 G
CHF 3’510.80
5 G
CHF 5’174.80
10 G
CHF 7’651.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7436088-50MG
CHF 457.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2-3-8)6-9-4-5-10-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI
ODGZMGLTMUEHQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)