Documenti fondamentali
ENAH5802F0D8
Enamine
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
BIDQOVZGGDRMSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)