Documenti fondamentali
ENAH5802F0CD
Enamine
(3-methylpyrazin-2-yl)methanamine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.18
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methylpyrazin-2-yl)methanamine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9N3.C2HF3O2/c1-5-6(4-7)9-3-2-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2-3H,4,7H2,1H3;(H,6,7)
InChI
JCXNXMREDWGTMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353931
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353931
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)