Documenti fondamentali
ENAH5802EFF1
Enamine
tert-butyl N-(3-oxo-2,3,5,6,7,8-hexahydrocinnolin-6-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl (3-oxo-1,2,3,5,6,7-hexahydrocinnolin-6-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19N3O3/c1-13(2,3)19-12(18)14-9-4-5-10-8(6-9)7-11(17)16-15-10/h5,7,9,15H,4,6H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)
InChI
JQDIOICAIFALDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472365
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)