Documenti fondamentali
ENAH5802EF34
Enamine
tert-butyl 6-(aminomethyl)pyridine-3-carboxylate; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(aminomethyl)nicotinate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.C2HF3O2/c1-11(2,3)15-10(14)8-4-5-9(6-12)13-7-8;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,7H,6,12H2,1-3H3;(H,6,7)
InChI
FHWZPOUNWZOFCL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433084
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)