Documenti fondamentali
ENAH5802EE34
Enamine
2-carbamimidoylbenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-7434939-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7434939-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
179-180
Iupac Name
2-carbamimidoylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H3,9,10)(H,11,12)
InChI
VOOKAZPDXSWCPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434939
Melting Point
179-180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)