ENAH5802EE23
Enamine
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N.ClH/c6-5(7)2-4(5)1-3(4)8;/h3H,1-2,8H2;1H
InChI
UDVGDPFBYGYNQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437578
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437578
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)