Documenti fondamentali
ENAH5802ECD7
Enamine
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-7426125-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7426125-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.ClH/c1-5-9-4-6(8)10(5)3-2-7;/h4H,3,8H2,1H3;1H
InChI
VBXSYSPBVPHONZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)