ENAH5802EC16
Enamine
1-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
About This Item
Iupac Name
1-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2C2HF3O2/c7-5-1-8(2-5)6-3-9-4-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7H2;2*(H,6,7)
InChI
SWNLOLKADDZEEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)