Documenti fondamentali
ENAH5802EBFC
Enamine
tert-butyl 3-(3,3,3-trifluoro-2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3,3,3-trifluoro-2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18F3NO3/c1-11(2,3)19-10(18)16-5-4-8(7-16)6-9(17)12(13,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI
ZKSULQOOSRKPHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433002
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)