Documenti fondamentali
ENAH5802EA10
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
SKU del venditore: EN300-7427332-50MG
CHF 713.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7427332-50MG
CHF 713.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3N3.ClH/c9-8(10,11)7(13-14-7)4-6-2-1-3-12-5-6;/h6,12H,1-5H2;1H
InChI
VSNLYHTZVQSEDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)