Documenti fondamentali
ENAH5802E939
Enamine
lithium(1+) ion 2-acetyl-5,5-dioxo-5lambda6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
SKU del venditore: EN300-7425048-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7425048-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-acetyl-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C9H13NO5S.Li/c1-6(11)10-4-9(5-10)7(8(12)13)2-3-16(9,14)15;/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI
KQGUEDZIBMEMKB-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425048
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)