Documenti fondamentali
ENAH5802E911
Enamine
7-benzyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-7436542-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7436542-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-benzyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17NO2.ClH/c16-13(17)14-8-6-12(7-9-14)15(14)10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);1H
InChI
JSHLVDFJCCIXNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436542
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436542
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)