Documenti fondamentali
ENAH5802E8FE
Enamine
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-4-2-1-3-5(14-8(10)11)6(4)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI
ZHCLWDOBHWDUPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5103470
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5103470
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)