Documenti fondamentali
ENAH5802E874
Enamine
1-methyl-7-oxo-1H,6H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.15
Numero MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O3/c1-11-5-3(4(10-11)7(13)14)8-2-9-6(5)12/h2H,1H3,(H,13,14)(H,8,9,12)
InChI
HZSYVWMFVLBCSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355981
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355981
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)