ENAH5802E86E
Enamine
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7436900-50MG
CHF 390.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7436900-50MG
CHF 390.80
Punto di fusione
225-227
Iupac Name
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-14-8-6(4-10)2-5(9(12)13)3-7(8)11/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
InChI
OAVDWAYIRGAPCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)