Documenti fondamentali
ENAH5802E81C
Enamine
tert-butyl N-[2-amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.3
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-1-(4-fluorophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-11(8-15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
SQWIBRSBKJQGBW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51996
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)