Documenti fondamentali
ENAH5802E7B0
Enamine
2,2-dimethoxycyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethoxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-7(11-2)4-3-5(7)6(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
SBRMABIZJLKMAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213565
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213565