Documenti fondamentali
ENAH5802E77B
Enamine
(1R,6S,7R)-bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
Punto di fusione
97-99
Iupac Name
(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6(5)7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7+
InChI
PNTAWGJKWLLAAW-ZMONIFLSSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987313
Melting Point
97-99
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987313
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)