Documenti fondamentali
ENAH5802E77A
Enamine
2-{bicyclo[3.1.0]hexan-1-yl}acetic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
SKU del venditore: EN300-7435231-50MG
CHF 386.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7435231-50MG
CHF 386.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
bicyclo[3.1.0]hex-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)5-8-3-1-2-6(8)4-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI
FYHBFSYKSVEITO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)