Documenti fondamentali
ENAH5802E6BF
Enamine
tert-butyl 1-(piperidin-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.41
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(piperidin-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydroimidazo[1,5-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25F3N4O2/c1-16(2,3)26-15(25)23-8-9-24-12(10-23)13(11-4-6-21-7-5-11)22-14(24)17(18,19)20/h11,21H,4-10H2,1-3H3
InChI
YVKXJGAVVPYLOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504216
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)