Documenti fondamentali
ENAH5802E691
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)-6,6-difluorospiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.32
Numero MDL:
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)-6,6-difluorospiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H21F2NO4/c1-11(2,3)21-10(20)17-8-13(9(18)19)4-12(5-13)6-14(15,16)7-12/h4-8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI
SAIIXZXMHCRDOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763757
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763757
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)