Documenti fondamentali
ENAH5802E52D
Enamine
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-8(11)7-10(9(12)13)5-3-4-6-10/h2-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
UMFBLSWBMZDQLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)