Documenti fondamentali
ENAH5802E51F
Enamine
ethyl 2-amino-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.19
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-3-14-7(13)5-4(2)10-8(9)11-6(5)12/h3H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12)
InChI
TURHZMCFYALWQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)