ENAH5802E51B
Enamine
7-chloro-[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
7-chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4S/c6-3-2-4(9-1-8-3)11-5(7)10-2/h1H,(H2,7,10)
InChI
UYOPZAUUUUNIFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)