Documenti fondamentali
ENAH5802E48B
Enamine
4-[(3-bromophenyl)methylidene]-2-methyl-1H,2H,3H,4H-benzo[b]1,6-naphthyridine-10-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.28
Numero MDL:
Iupac Name
(4Z)-4-(3-bromobenzylidene)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H17BrN2O2/c1-24-11-14(9-13-5-4-6-15(22)10-13)20-17(12-24)19(21(25)26)16-7-2-3-8-18(16)23-20/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,25,26)/b14-9-
InChI
SXYHJHKRCVVOER-ZROIWOOFSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00906