Documenti fondamentali
ENAH5802E448
Enamine
tert-butyl N-(2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
SKU del venditore: EN300-6739209-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6739209-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-5-6-8(16-4)14-9(7)12/h5-6H,1-4H3,(H,13,15)
InChI
ALOXPFRSCMRUDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)