ENAH5802E3DB
Enamine
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-3286279-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-3286279-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8(11)7-5-3-4-6-13(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI
ZJLVYRRKWYTUGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3286279
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)