Documenti fondamentali
ENAH5802E32F
Enamine
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
SKU del venditore: EN300-7354932-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7354932-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-8-6-12-5-4-7(8)2-3-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI
RZKBDXIVILJRDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)