ENAH5802E2A6
Enamine
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7444711-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7444711-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-9-7-3-1-2-6(7)4-5-8(9)11/h4-5H,1-3H2
InChI
NLSQOJAQZBAIBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)