Documenti fondamentali
ENAH5802E1FC
Enamine
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
SKU del venditore: EN300-7427575-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7427575-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO3.ClH/c1-7(2,11-4)5(8)6(9)10-3;/h5H,8H2,1-4H3;1H
InChI
UEKFCFWYAQGLPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)