ENAH5802E12B
Enamine
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c12-9(13)7-5-10(14,6-7)8-1-3-11-4-2-8;/h7-8,11,14H,1-6H2,(H,12,13);1H/t7-,10+;
InChI
UAKWRSJEOVZHHT-QEEIDYIGSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)